Ensaio
97%
pf
176-178 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CSc2ccccc2N1
InChI
1S/C8H7NOS/c10-8-5-11-7-4-2-1-3-6(7)9-8/h1-4H,5H2,(H,9,10)
chave InChI
GTFMIJNXNMDHAB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)