Documentos Principais
173584
Sigma-Aldrich
7-Acetoxy-6-(2,3-dibromopropyl)-4,8-dimethylcoumarin
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H16Br2O4
Número CAS:
Peso molecular:
432.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
146-148 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1c(C)c2OC(=O)C=C(C)c2cc1CC(Br)CBr
InChI
1S/C16H16Br2O4/c1-8-4-14(20)22-16-9(2)15(21-10(3)19)11(6-13(8)16)5-12(18)7-17/h4,6,12H,5,7H2,1-3H3
chave InChI
FCDMHZRMXOOYRQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)