Documentos Principais
171530
Sigma-Aldrich
4-Phenylbutyronitrile
99%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5(CH2)3CN
Número CAS:
Peso molecular:
145.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5143 (lit.)
p.e.
97-99 °C/1.7 mmHg (lit.)
densidade
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
N#CCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H11N/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8H2
chave InChI
ICMVGKQFVMTRLB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Phenylbutyronitrile was used in the synthesis of light aliphatic nitriles and styrene derivatives[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Catalytic degradation of acrylonitrile-butadiene-styrene into fuel oil 2. Changes in the structure and catalytic activity of iron oxides.
Energy and Fuels, 15(3), 565-570 (2001)