Documentos Principais
17049
Sigma-Aldrich
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde dimethyl acetal
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
4-(Dimethoxymethyl)benzyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
182.22
Beilstein:
2577568
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
solid
pf
38-42 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(OC)c1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C10H14O3/c1-12-10(13-2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-6,10-11H,7H2,1-2H3
chave InChI
QUWDMLYTJRQRRO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde dimethyl acetal was used in the synthesis of 5′-O-TBDPS-2′,3′-O-(4-hydroxymethyl-(1R)-benzyliden)-inosine[1].
Outras notas
Linker employed for the immobilization of carbohydrates by acetalization and reacting the benzylic alcohol with a polymer[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
T.F.J. Lampe et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 110, 1761-1761 (1998)
A solid-phase approach to the synthesis of N-1-alkyl analogues of cyclic inosine-diphosphate-ribose (cIDPR).
Tetrahedron, 66(10), 1931-1936 (2010)