Key Documents
16564
Sigma-Aldrich
Heptadecanenitrile
≥95.0% (GC)
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)15CN
Número CAS:
Peso molecular:
251.45
Beilstein:
1775016
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95.0% (GC)
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C17H33N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h2-16H2,1H3
chave InChI
ZXPWFWWSCFIFII-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Heptadecanenitrile gets adsorbed on gold and copper surface from hexane or acetone solution and adsorbed layers are investigated by reflection infrared spectroscopy.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Adsorption of alkanenitriles and alkanedinitriles on gold and copper.
Steiner UB, et al.
Langmuir, 8(11), 2771-2777 (1992)