164968
5-Amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride
98%
Sinônimo(s):
4-Amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride, AICA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
powder
pf
250-252 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble 50 mg/mL, clear, light yellow
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NC(=O)c1[nH]cnc1N
InChI
1S/C4H6N4O.ClH/c5-3-2(4(6)9)7-1-8-3;/h1H,5H2,(H2,6,9)(H,7,8);1H
chave InChI
MXCUYSMIELHIQL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3