Documentos
164496
Sigma-Aldrich
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol-OD
97 atom % D
Sinônimo(s):
2-(2-Ethoxyethoxy)ethan(ol-d)
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OCH2CH2OCH2CH2OD
Número CAS:
Peso molecular:
135.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
97 atom % D
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
densidade
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OCCOCCOCC
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3/i7D
chave InChI
XXJWXESWEXIICW-WHRKIXHSSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96.00 °C - closed cup