163252
3,4-Dimethoxytoluene
96%
Sinônimo(s):
4-Methylveratrole
About This Item
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.528 (lit.)
p.e.
133-135 °C/50 mmHg (lit.)
pf
22-23 °C (lit.)
densidade
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(C)cc1OC
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-4-5-8(10-2)9(6-7)11-3/h4-6H,1-3H3
chave InChI
GYPMBQZAVBFUIZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?