Documentos Principais
162752
Sigma-Aldrich
Resolve-Al Yb
98%
Sinônimo(s):
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)ytterbium, Yb(tmhd)3
About This Item
Fórmula linear:
Yb(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Número CAS:
Peso molecular:
722.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
165-168 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Yb](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)