Documentos Principais
162744
Sigma-Aldrich
Resolve-Al Ho
98%
Sinônimo(s):
Ho(tmhd)3, Holmium tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
About This Item
Fórmula linear:
Ho(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Número CAS:
Peso molecular:
714.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
175-180 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C1=[O][Ho]234([O]=C(C1)C(C)(C)C)[O]=C(CC(=[O]2)C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(CC(=[O]3)C(C)(C)C)=[O]4
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)