Documentos Principais
162205
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetramethyl-p-xylene-α,α′-diol
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)4C6(CH2OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
194.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
246-248 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(C)c(CO)c(C)c(C)c1CO
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)