Ensaio
98%
pf
142-143 °C (lit.)
grupo funcional
amine
oxime
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O\N=C(\c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C11H9N3O/c15-14-11(9-5-1-3-7-12-9)10-6-2-4-8-13-10/h1-8,15H
chave InChI
KLOQKBNABUIDIU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?