Ensaio
98%
forma
solid
pf
66-68 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br\C(C=O)=C/c1ccccc1
InChI
1S/C9H7BrO/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b9-6-
chave InChI
WQRWNOKNRHCLHV-TWGQIWQCSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3