Documentos Principais
160822
Sigma-Aldrich
(Methylthio)acetonitrile
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3SCH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
87.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.483 (lit.)
p.e.
61-63 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CSCC#N
InChI
1S/C3H5NS/c1-5-3-2-4/h3H2,1H3
chave InChI
ZRIGDBVSVFSVLL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)