Ensaio
97%
forma
solid
pb
217-222 °C/3 mmHg (lit.)
pf
77-78 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear (Colorless to orange)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCOc1ccccc1
InChI
1S/C17H26O3/c18-17(19)14-10-5-3-1-2-4-6-11-15-20-16-12-8-7-9-13-16/h7-9,12-13H,1-6,10-11,14-15H2,(H,18,19)
chave InChI
FRSQLPPSRJNREN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3