Documentos Principais
159700
Sigma-Aldrich
3-Nitro-2-pentanol, mixture of (±)-threo and (±)-erythro
97%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH(NO2)CH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
133.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.443 (lit.)
p.e.
60 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C(C)O)[N+]([O-])=O
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)