Documentos Principais
159360
Sigma-Aldrich
3-Fluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4NCO
Número CAS:
Peso molecular:
137.11
Beilstein:
774879
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.514 (lit.)
densidade
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
isocyanate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H4FNO/c8-6-2-1-3-7(4-6)9-5-10/h1-4H
chave InChI
RIKWVZGZRYDACA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Fluorophenyl isocyanate is an aryl fluorinated building block used in chemical synthesis.
Aplicação
3-Fluorophenyl isocyanate was used in the synthesis of linezolid.[1] It was also used in the preparation of substituted 6-ureidopurines, 6(N2-3-fluorophenyl)ureidopurine.[2]
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
New synthetic method of linezolid.
Yu D-S, et al.
Chinese Journal of Medicinal Chemistry / Zhong Guo Yao Wu Hua Xue Za Zhi, 2, 2-2 (2005)
Synthesis of new substituted 6-ureidopurines and 6-ureido-9-(2, 3, 5-triacetylribofuranosyl) purines having cytokinin (plant growth promoting) activity.
Mhatre V and Joshi V.
Indian J. Chem. B, 41(12), 2667-2675 (2002)