Key Documents
158070
Sigma-Aldrich
2-Oxopropyltriphenylphosphonium chloride
98%
Sinônimo(s):
Acetonyltriphenylphosphonium chloride
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH2P(Cl)(C6H5)3
Número CAS:
Peso molecular:
354.81
Beilstein:
3922783
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
243-245 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CC(=O)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20OP.ClH/c1-18(22)17-23(19-11-5-2-6-12-19,20-13-7-3-8-14-20)21-15-9-4-10-16-21;/h2-16H,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
XAMZZEBAJZJERT-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Used to investigate the antimycobacterial activities of Me alkenyl quinolones
Reactant for synthesis of:
  • Unsaturated esters and ketones containing multiple aromatic and heteroaromatic rings using Suzuki coupling - Wittig olefination
  • Fused oxygen and nitrogen heterocycles via regioselective cyclocondensation
Reactant for Wittig olefinations
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)