157678
3,7-Dimethyl-2,6-octadienenitrile
97%, mixture of isomers
About This Item
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.475 (lit.)
pb
110 °C/1.3 mmHg (lit.)
densidade
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C#N
InChI
1S/C10H15N/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7H,4,6H2,1-3H3/b10-7+
chave InChI
HLCSDJLATUNSSI-JXMROGBWSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Muta. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?