Documentos Principais
15647
Sigma-Aldrich
Polystyrol Microspheres 2-hydroxyethylated
extent of labeling: ~1.3 mmol/g loading
Sinônimo(s):
2-Hydroxyethyl-polystyrene, Polystyrene M OH
About This Item
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
~1.3 mmol/g loading
Matriz
crosslinked with 1% DVB
tamanho de partícula
~5 μm
grupo funcional
alcohol
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)