156205
2-Methoxyethanol
spectrophotometric grade, ≥99.3%
Sinônimo(s):
Ethylene glycol monomethyl ether, Methyl glycol
About This Item
grau
spectrophotometric grade
densidade de vapor
2.62 (vs air)
pressão de vapor
6.17 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.3%
temperatura de autoignição
548 °F
Lim. expl.
24.5 %
Impurezas
<0.020% water
resíduo de evaporação
<0.001%
índice de refração
n20/D 1.402 (lit.)
pb
124-125 °C (lit.)
124-125 °C
pf
−85 °C (lit.)
densidade
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 213 nm Amax: 1.00
λ: 240 nm Amax: 0.20
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
cadeia de caracteres SMILES
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Immune system, thymus
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?