Key Documents
155926
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylcyclohexanol, mixture of isomers
99%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H9OH
Número CAS:
Peso molecular:
128.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
densidade
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCCC(O)C1C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)