Documentos Principais
15399
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(2-Cl-Z)-OH
≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
Nα-Boc-Nε-(2-chloro-Z)-L-lysine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H27ClN2O6
Número CAS:
Peso molecular:
414.88
Beilstein:
3598068
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (T)
atividade óptica
[α]20/D −11±1°, c = 2% in DMF
pf
70-73 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1Cl)C(O)=O
Aplicação
Protected lysine especially suited for solid phase peptide synthesis; the 2-CI-Z protection is about 50 times more stable than the Z-group.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Use of chlorinated benzyloxycarbonyl protecting groups to eliminate N -branching at lysine during solid-phase peptide synthesis.
B W Erickson et al.
Journal of the American Chemical Society, 95(11), 3757-3763 (1973-05-30)