Documentos
15288
Sigma-Aldrich
Dimethyl (Boc-amino)malonate
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(Boc-amino)malonic acid dimethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3COCONHCH(COOCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
247.25
Beilstein:
2380322
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95% (HPLC)
índice de refração
n20/D 1.444
densidade
1.148 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,3)17-9(14)11-6(7(12)15-4)8(13)16-5/h6H,1-5H3,(H,11,14)
chave InChI
UIQVFHUDWIETEY-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
257.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
125.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves