Key Documents
152072
Sigma-Aldrich
2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline
Sinônimo(s):
N-Ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, EEDQ, Ethyl 1,2-dihydro-2-ethoxyquinoline-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H17NO3
Número CAS:
Peso molecular:
247.29
Beilstein:
533048
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
pf
62-67 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC1C=Cc2ccccc2N1C(=O)OCC
InChI
1S/C14H17NO3/c1-3-17-13-10-9-11-7-5-6-8-12(11)15(13)14(16)18-4-2/h5-10,13H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
GKQLYSROISKDLL-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)