Documentos
151602
Sigma-Aldrich
6-Chloro-m-anisidine hydrochloride
96%
Sinônimo(s):
2-Chloro-5-methoxyaniline hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(OCH3)NH2·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
194.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
powder
pf
207 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].COc1ccc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C7H8ClNO.ClH/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5;/h2-4H,9H2,1H3;1H
chave InChI
NQWBPXKJBZYGHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
6-Chloro-m-anisidine hydrochloride (2-Chloro-5-methoxyaniline hydrochloride) may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3