Documentos Principais
15158
Sigma-Aldrich
Boc-Pen(Mob)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Boc-S-(4-methoxybenzyl)-L-penicillamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H27NO5S
Número CAS:
Peso molecular:
369.48
Beilstein:
4238286
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (TLC)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CSC(C)(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C18H27NO5S/c1-17(2,3)24-16(22)19-14(15(20)21)18(4,5)25-11-12-7-9-13(23-6)10-8-12/h7-10,14H,11H2,1-6H3,(H,19,22)(H,20,21)/t14-/m1/s1
chave InChI
NEUHEEDQLRFEIM-CQSZACIVSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)