Documentos
151475
Sigma-Aldrich
Tetrabromo-1,2-benzoquinone
95%
Sinônimo(s):
o-Bromanil
About This Item
Fórmula linear:
C6Br4(=O)2
Número CAS:
Peso molecular:
423.68
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
95%
pf
148-151 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrC1=C(Br)C(=O)C(=O)C(Br)=C1Br