Documentos Principais
151327
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-3-pyrroline, mixture of cis and trans
90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11N
Número CAS:
Peso molecular:
97.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.4404 (lit.)
p.e.
102-105 °C (lit.)
densidade
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1NC(C)C=C1
InChI
1S/C6H11N/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-7H,1-2H3
chave InChI
TXQDHQBSNAJSHQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,5-Dimethyl-3-pyrroline was used in the synthesis of pyrolyzed M–Nx/C ORR catalyst[1].
Outras notas
Remainder 2,5-dimethyl-1-pyrroline
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A review on non-precious metal electrocatalysts for PEM fuel cells.
Energy & Environmental Science, 4(9), 3167-3192 (2011)