Documentos Principais
15093
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(3,5-I2)-OSu
≥97.0% (calc. based on dry substance, C/N)
Sinônimo(s):
Boc-3,5-diiodo-L-tyrosine hydroxysuccinimide ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H20I2N2O7
Número CAS:
Peso molecular:
630.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0% (calc. based on dry substance, C/N)
atividade óptica
[α]20/D +17±1°, c = 1% in chloroform
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
144-148 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C18H20I2N2O7/c1-18(2,3)28-17(27)21-12(8-9-6-10(19)15(25)11(20)7-9)16(26)29-22-13(23)4-5-14(22)24/h6-7,12,25H,4-5,8H2,1-3H3,(H,21,27)/t12-/m0/s1
chave InChI
OOTFAHIVGAQXOL-LBPRGKRZSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)