Documentos Principais
15074
Sigma-Aldrich
Boc-Asp(OcPn)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Boc-L-aspartic acid 4-cyclopentyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H23NO6
Número CAS:
Peso molecular:
301.34
Beilstein:
2166414
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (TLC)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(=O)OC1CCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C14H23NO6/c1-14(2,3)21-13(19)15-10(12(17)18)8-11(16)20-9-6-4-5-7-9/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
chave InChI
KZNUOIDFRKKMRF-JTQLQIEISA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)