Documentos
150428
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-methylpropionitrile
95%
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2CH(CH3)CN
Número CAS:
Peso molecular:
103.55
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
forma
granular
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
pb
60 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(CCl)C#N
InChI
1S/C4H6ClN/c1-4(2-5)3-6/h4H,2H2,1H3
chave InChI
XXZVBSPSFVERCB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
141.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
61 °C - closed cup