Documentos Principais
15041
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe(3,4-Cl2)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Boc-3,4-dichloro-D-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H17Cl2NO4
Número CAS:
Peso molecular:
334.20
Beilstein:
8428163
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (TLC)
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(Cl)c(Cl)c1)C(O)=O
InChI
1S/C14H17Cl2NO4/c1-14(2,3)21-13(20)17-11(12(18)19)7-8-4-5-9(15)10(16)6-8/h4-6,11H,7H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-/m1/s1
chave InChI
UGZIQCCPEDCGGN-LLVKDONJSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)