Documentos Principais
15017
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(4-CF3)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Boc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H18F3NO4
Número CAS:
Peso molecular:
333.30
Beilstein:
5617499
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (TLC)
atividade óptica
[α]20/D +5.4±0.7°, c = 1% in methanol
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C15H18F3NO4/c1-14(2,3)23-13(22)19-11(12(20)21)8-9-4-6-10(7-5-9)15(16,17)18/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1
chave InChI
SMVCCWNHCHCWAZ-NSHDSACASA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)