Documentos Principais
14999
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe(3-Me)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Boc-3-methyl-D-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H21NO4
Número CAS:
Peso molecular:
279.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
solid
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)c1
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-6-5-7-11(8-10)9-12(13(17)18)16-14(19)20-15(2,3)4/h5-8,12H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m1/s1
chave InChI
HBBXWMALJNZDOM-GFCCVEGCSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)