Documentos Principais
14996
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(3-F)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Boc-3-fluoro-L-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H18FNO4
Número CAS:
Peso molecular:
283.30
Beilstein:
5347375
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (TLC)
atividade óptica
[α]20/D +6.5±1°, c = 1% in methanol
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
75-80 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccc(F)c1)C(O)=O
InChI
1S/C14H18FNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-5-4-6-10(15)7-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
chave InChI
FPCCREICRYPTTL-NSHDSACASA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)