Documentos
149853
Sigma-Aldrich
1-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)piperazine
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13F3N2
Número CAS:
Peso molecular:
230.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
96%
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
índice de refração
n20/D 1.521 (lit.)
densidade
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H13F3N2/c12-11(13,14)9-2-1-3-10(8-9)16-6-4-15-5-7-16/h1-3,8,15H,4-7H2
chave InChI
KKIMDKMETPPURN-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Serotonin receptor agonist with preference for 5-HT1B serotonin receptors
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Anne Zwartsen et al.
Toxicology and applied pharmacology, 397, 115015-115015 (2020-04-23)
Hyperthermia is a well-known, potentially life-threatening, side effect of stimulant psychoactive substances that worsens the neurological outcome of hospitalized patients. However, current in vitro methods to assess the hazard of psychoactive substances do not account for hyperthermia. Therefore, this study