Documentos Principais
14978
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homolys(Z)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
(S)-3-(Boc-amino)-7-(Z-amino)heptanoic acid, Nβ-Boc-Nω-Z-L-β-homolysine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H30N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
394.46
Beilstein:
8083143
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Boc-β-Homolys(Z)-OH, ≥98.0% (TLC)
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
pf
92-98 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)CC(O)=O
InChI
1S/C20H30N2O6/c1-20(2,3)28-19(26)22-16(13-17(23)24)11-7-8-12-21-18(25)27-14-15-9-5-4-6-10-15/h4-6,9-10,16H,7-8,11-14H2,1-3H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,24)/t16-/m0/s1
chave InChI
MAHOLRAVFZCBFL-INIZCTEOSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)