Documentos Principais
149241
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyloxy)phthalimide
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H13NO5
Número CAS:
Peso molecular:
263.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
118 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)ON1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C13H13NO5/c1-13(2,3)18-12(17)19-14-10(15)8-6-4-5-7-9(8)11(14)16/h4-7H,1-3H3
chave InChI
MCWXBNWFVFOQAS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
t-Boc reagent.
Aplicação
N-(tert-Butoxycarbonyloxy)phthalimide may be used in chemical synthesis studies.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)