Key Documents
148474
Sigma-Aldrich
1,2,3-Tribromopropane
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2CH(Br)CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
280.78
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.584 (lit.)
pb
220 °C (lit.)
pf
16-17 °C (lit.)
solubilidade
H2O: insoluble
alcohol: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
densidade
2.398 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrCC(Br)CBr
InChI
1S/C3H5Br3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2
chave InChI
FHCLGDLYRUPKAM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1,2,3-Tribromopropane was mutagenic in strains TA1535 and TA100 of Salmonella typhimurium.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>248.0 °F - closed cup - does not flash
Ponto de fulgor (°C)
> 120 °C - closed cup - does not flash
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
F Ratpan et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 12(2), 253-259 (1988-01-01)
1,2,3-Tribromopropane, 1,2,3-trichloropropane, and 1,2-dibromo-3-chloropropane are mutagenic in strains TA1535 and TA100 of Salmonella typhimurium, but only in the presence of rat liver S9 mix. This requirement for metabolic activation was unexpected for an alkyl halide and thus suggested the metabolic