Documentos Principais
14735
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(2-dimethylaminoethyl)-N,N′-dimethyl-9,10-anthracenedimethanamine
≥97.0% (CHN)
Sinônimo(s):
9,10-Bis{N-[2-(dimethylamino)ethyl]methylaminomethyl}anthracene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H38N4
Número CAS:
Peso molecular:
406.61
Beilstein:
3628941
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0% (CHN)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CCN(C)Cc1c2ccccc2c(CN(C)CCN(C)C)c3ccccc13
InChI
1S/C26H38N4/c1-27(2)15-17-29(5)19-25-21-11-7-9-13-23(21)26(20-30(6)18-16-28(3)4)24-14-10-8-12-22(24)25/h7-14H,15-20H2,1-6H3
chave InChI
KOLPZKQPBGVSAU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
N,N′-Bis(2-dimethylaminoethyl)-N,N′-dimethyl-9,10-anthracenedimethanamine was used as ionophore in liquid membrane based Zn2+ ion selective electrode.
Outras notas
Chelation enhanced fluorescence with zinc ions
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
M.E. Huston et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 4460-4460 (1988)
Potentiometric studies of N, N′-Bis (2-dimethylaminoethyl)- N, N′-dimethyl-9, 10 anthracenedimethanamine as a chemical sensing material for Zn (II) ions.
Gupta NR, et al.
Materials Science & Engineering. C, Materials For Biological Applications, 28(7), 1025-1030 (2008)