146439
2-Methyl-4-nitroaniline
97%
Sinônimo(s):
2-Amino-5-nitrotoluene, 4-Nitro-o-toluidine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
130-132 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(ccc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-4-6(9(10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,8H2,1H3
chave InChI
XTTIQGSLJBWVIV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
315.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
157.3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?