Documentos Principais
146285
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzotrichloride
99%
Sinônimo(s):
2-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluene
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4CCl3
Número CAS:
Peso molecular:
213.46
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.543 (lit.)
p.e.
75 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.453 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccccc1C(Cl)(Cl)Cl
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)