Documentos Principais
146110
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride
99%
Sinônimo(s):
2,4-Dichlorophenol-6-sulfonyl chloride
Selecione um tamanho
25 G
R$ 796,00
R$ 796,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 796,00
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H2(OH)SO2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
261.51
Beilstein:
2940993
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 796,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
pf
80-83 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl3O3S/c7-3-1-4(8)6(10)5(2-3)13(9,11)12/h1-2,10H
chave InChI
KXFQRJNVGBIDHA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride was used in the synthesis of (1R,2R)-(+)-1,2-(3,3′,5,5′-tetrachloro-2,2′-dihydroxydibenzenesulfonamido)-1,2-diphenylethane[1] and (1R,2R)-(+)- 1,2-(3,3′,5,5′-tetrachloro-2,2′-dihydroxydibenzenesulfonamido)cyclohexane[1]. It was used as chromogenic system in one-step kinetic method for the determination of 5′-nucleotidase[2].
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A Bertrand et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 119(3), 275-284 (1982-03-12)
We describe a one-step kinetic method for the determination of 5'-nucleotidase (EC 3.1.3.5). Inosine is formed by the hydrolysis of inosine 5'-monophosphate which is catalyzed by seric 5'-nucleotidase, and then is converted to hypoxanthine by nucleoside phosphorylase. Two moles of
Enantioselective addition of diethylzinc to benzaldehyde catalyzed by chiral titanate complexes with helical ligands.
Guo C, et al.
Tetrahedron, 53(12), 4145-4158 (1997)