145998
2-Quinoxaloyl chloride
Sinônimo(s):
2-Quinoxalinecarbonyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
pf
113-115 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1cnc2ccccc2n1
InChI
1S/C9H5ClN2O/c10-9(13)8-5-11-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h1-5H
chave InChI
SOPDQKNXOCUBSR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Gelatinase inhibitors for cancer treatments
- mGluR5 non-competitve antagonists
- Heterocyclic analogs used as SIRT1 activators
- 3rd Generation multidrug resistance modulators
Reactant involved in preparation of PET ligants for breast cancer resistance protein imaging
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?