Documentos Principais
145718
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichloroaniline
97%
About This Item
Fórmula linear:
Cl3C6H2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
196.46
Beilstein:
879568
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
97%
pb
262 °C (lit.)
pf
73-75 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
chave InChI
NATVSFWWYVJTAZ-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)