Documentos Principais
145297
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydroxynaphthalene
99%
Sinônimo(s):
1,3-Naphthalenediol, Naphthoresorcinol
About This Item
Fórmula linear:
C10H6(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
160.17
Beilstein:
2044002
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
pf
123-125 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(O)c2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10(12)6-8/h1-6,11-12H
chave InChI
XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Synthon used in the preparation of divinylnaphthalenes and naphthodipyrans.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 66, 464-464 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7388-7388 (1993)