144762
1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane
95%
Sinônimo(s):
HBCD, HBCDD
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
solubilidade
acetone: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
water: slightly soluble
cadeia de caracteres SMILES
BrC1CCC(Br)C(Br)CCC(Br)C(Br)CCC1Br
InChI
1S/C12H18Br6/c13-7-1-2-8(14)10(16)5-6-12(18)11(17)4-3-9(7)15/h7-12H,1-6H2
chave InChI
DEIGXXQKDWULML-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?