Documentos Principais
144614
Sigma-Aldrich
4-Chlorocinnamonitrile, mixture of cis and trans
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH=CHCN
Número CAS:
Peso molecular:
163.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
55-70 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(\C=C\C#N)cc1
InChI
1S/C9H6ClN/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-6H/b2-1+
chave InChI
PPCNBCKABHGVMX-OWOJBTEDSA-N
Aplicação
4-Chlorocinnamonitrile was used in the synthesis of ethyl-1-(4-chlorophenyl)-2-cyanoethyl(diethoxymethyl)phosphinate[1]. It was used to compare the radical and homocopolymerization ability of geometrical isomers of cinnamonitriles[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Radical homo-and copolymerization of ring-substituted trans-and cis-cinnamonitriles.
Tanaka H, et al.
Makromol. Chem., Rapid Commun., 14(10), 649-655 (1993)
Diethoxymethylphosphonites and phosphinates. Intermediates for thesynthesis of a, ?-and X aminoalkylphosphonous acids.
Dingwalla JG, et al.
Tetrahedron, 45(12), 3787-3808 (1989)