Documentos
142255
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-nitrobenzonitrile
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(NO2)CN
Número CAS:
Peso molecular:
182.56
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
116-118 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(Cl)c1C#N
InChI
1S/C7H3ClN2O2/c8-6-2-1-3-7(10(11)12)5(6)4-9/h1-3H
chave InChI
ZHLCARBDIRRRHD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
6-Chloro-2-nitrobenzonitrile was used as reagent during the synthesis of benzo[b]thiophene-2-carboxylate esters.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Direct synthesis of benzo [b] thiophene-2-carboxylate esters involving nitro displacement.
Beck JR.
The Journal of Organic Chemistry, 37(21), 3224-3226 (1972)